Läs mer
Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31427202
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31427202 1 g
31421728 5 g
31423232 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31427202 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1055631g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone
CAS 7152-03-6
Molekylformel C11H12O2
MDL-nummer MFCD00001296
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(C1CC1)C2=CC=C(OC)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Procent renhet 98%