Läs mer
Cyklopropylkarbinol, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10472634
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10472634 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10472634 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00731EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl carbinol
CAS 2516-33-8
Analysprocentintervall 97+%
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00001309
Kvantitet 25 g
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
InChI-nyckel GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1CC1
IUPAC-namn cyklopropylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 72.11
PubChem CID 75644
Formel vikt 72.11