missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclopropyl-d5-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropyl-d5-amine |
| CAS | 153557-95-0 |
| Molekylformel | C3 D5 H2 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Cyclopropan-d5-amine (9 CI), 1,2,2,3,3-Pentadeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-D5, Aminocyclopropane-1,2,2,3,3-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.125 |
| Formel vikt | 62.089 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?