Läs mer
Cyklopropylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10496292
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10496292 1 g 1g
10781987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10496292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00280DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 56601-42-4
Molekylformel C4H5NS
Molekylvikt (g/mol) 99.15
MDL-nummer MFCD00040874
InChI-nyckel JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
PubChem CID 92463
IUPAC-namn isotiocyanatocyklopropan
LEDER S=C=NC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.07g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C3H5NCS
Kvantitet 1 g
Formel vikt 99.16
Procent renhet 97%