Läs mer
Cyclopropyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11328545
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328545 1 g 1g
11338545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11985.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56601-42-4 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Cyklopropylisotiocyanat är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Cyklopropylisotiocyanat är en viktig råvara
och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56601-42-4
Molekylformel C4H5NS
Molekylvikt (g/mol) 99.15
MDL-nummer MFCD00040874
InChI-nyckel JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
PubChem CID 92463
IUPAC-namn isotiocyanatocyklopropan
LEDER S=C=NC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl isothiocyanate
Densitet 1.07
Kokpunkt 87°C to 88°C (35 mmHg)
Flampunkt 57°C (134°F)
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 3600974
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 99.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.