Läs mer
Cyclopropyl methyl ketone, 99%
Produktkod. 11440014
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11440014
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A13540.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
Cyklopropylmetylketon användes vid framställning av homoallylalkoholer. Acetylcyklopropan används som mellanprodukt för tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier och andra organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopropylmetylketon användes vid framställning av homoallylalkoholer. Acetylcyklopropan används som mellanprodukt för tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier och andra organiska föreningar.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-43-5
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00001297
InChI-nyckel HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
IUPAC-namn 1-cyklopropyletanon
LEDER CC(=O)C1CC1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl methyl ketone
Smältpunkt <-70°C
Densitet 0.898
Kokpunkt 113°C to 114°C
Flampunkt 16°C (61°F)
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1633817
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropyl methyl ketone
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cyclopropyl methyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.