Läs mer
Cyklopropylmetylketon, 99 %
Produktkod. 11450014
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450014 500 g 500g
11430014 25 g 25g
11440014 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450014 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13540.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84,118 g/mol
Cyklopropylmetylketon användes vid framställning av homoallylalkoholer. Acetylcyklopropan används som mellanprodukt för tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier och andra organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopropylmetylketon användes vid framställning av homoallylalkoholer. Acetylcyklopropan används som mellanprodukt för tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier och andra organiska föreningar.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-43-5
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00001297
InChI-nyckel HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
IUPAC-namn 1-cyklopropyletanon
LEDER CC(=O)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl methyl ketone
Smältpunkt <-70 °C
Densitet 0.898
Kokpunkt 113 °C till 114 °C
Flampunkt 16 °C (61 °F)
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1633817
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.