missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclopropyl Pemoline, TRC

Produktkod. 30357590
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357590 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30357590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98878510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclopropyl Pemoline
CAS 14461-91-7
Molekylformel C12 H12 N2 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 4(5H)-Oxazolone, 2-(cyclopropylamino)-5-phenyl- (9CI, ACI), 2-(Cyclopropylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone (ACI), 2-Oxazolin-4-one, 2-(cyclopropylamino)-5-phenyl- (7CI, 8CI), 2-(Cyclopropylamino)-5-phenyl-2-oxazolin-4-one, Cyclazodone, Cyclopropylpemoline
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11-10(8-4-2-1-3-5-8)16-12(14-11)13-9-6-7-9/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,13,14,15)
LEDER O=C1N=C(NC2CC2)OC1c3ccccc3
IUPAC-namn 2-(cyclopropylamino)-5-phenyl-1,3-oxazol-4-one
Molekylvikt (g/mol) 216.24
Formel vikt 216.0899
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.