Läs mer
Cyklopropylfenylketon, 97 %
Produktkod. 11321557
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321557 100 g 100g
11311557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02218.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3481-02-5 | C10H10O | 146,19 g/mol
Cyklopropylfenylketon används för att framställaα -cyklopropylstyren genom Wittig-reaktionen i dimetylsulfoxid. Det används också som startreagens under (Z)-titaniumenolatbildning från cyklopropylketoner via TiCl4-n-Bu4NI-inducerad ringöppningsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopropylfenylketon används för att framställaα -cyklopropylstyren genom Wittig-reaktionen i dimetylsulfoxid. Det används också som startreagens under (Z)-titaniumenolatbildning från cyklopropylketoner via TiCl4-n-Bu4NI-inducerad ringöppningsreaktion.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3481-02-5
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00001294
InChI-nyckel PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone
PubChem CID 77029
IUPAC-namn cyklopropyl(fenyl)metanon
LEDER C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl phenyl ketone
Densitet 1.06
Kokpunkt 248 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Brytningsindex 1.5534
Kvantitet 100 g
Beilstein 1860145
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.