Läs mer
Cyclopropyl phenyl sulfide, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10553571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10553571 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10553571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl phenyl sulfide
CAS 14633-54-6
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H10S
MDL-nummer MFCD00009684
Kvantitet 1 g
Synonym cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide
InChI-nyckel YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC1SC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (cyclopropylsulfanyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 150.24
PubChem CID 123348
Formel vikt 150.24