Läs mer
Cyklopropylfenylsulfid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368735
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368735 1 g 1g
11378735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12321.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14633-54-6 | C9H10S | 150.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14633-54-6
Molekylformel C9H10S
Molekylvikt (g/mol) 150.24
MDL-nummer MFCD00009684
InChI-nyckel YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide
PubChem CID 123348
IUPAC-namn cyklopropylsulfanylbensen
LEDER C1CC1SC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl phenyl sulfide
Densitet 1.045
Kokpunkt 61°C to 62°C (1 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.581
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 2075701
Formel vikt 150.24
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.