Läs mer
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene, +97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10540954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10540954 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10540954 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387520010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
CAS 81166-84-9
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 83.0°C (80.0 mmHg)
Flampunkt 25°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H14Si
Linjär formel C3H5CCSi(CH3)3
Brytningsindex 1.4530 to 1.4550
MDL-nummer MFCD00671355
Kvantitet 1 g
Synonym cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
InChI-nyckel IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1CC1
IUPAC-namn (2-cyclopropylethynyl)trimethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 138.29
PubChem CID 2758018
Formel vikt 138.28
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.