Läs mer
Cyklopropyl(trimetylsilyl)acetylen, 97 %
Produktkod. 15490358
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490358 5 g 5g
15400368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53487.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 81166-84-9 | C8H14Si | 138,29 g/mol
Cyklopropyl(trimetylsilyl)acetylen används i flera additionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopropyl(trimetylsilyl)acetylen används i flera additionsreaktioner.
Löslighet Svårlöslig (0,069 g
/L) (25 C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81166-84-9
Molekylformel C8H14Si
Molekylvikt (g/mol) 138.29
MDL-nummer MFCD00671355
InChI-nyckel IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
PubChem CID 2758018
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1CC1
Specifikationer
Kokpunkt 83 °C (80 mmHg)
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Kvantitet 5 g
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Brytningsindex 1.454
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,069 g/L) (25 °C).
IUPAC-namn 2-cyklopropyletynyl(trimetyl)silan
Formel vikt 138.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.