Läs mer
Cyclopropylacetic acid, 97%
Produktkod. 11944971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11944971 1 g 1g
11954971 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11944971 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443780010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5239-82-7 | C5H8O22 | 100.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5239-82-7
Molekylformel C5H8O22
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00041544
InChI-nyckel BXXOHRWKRXBZTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylacetic acid, cyclopropaneacetic acid, cyclopropyl acetic acid, cyclopropyl-acetic acid, carboxymethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl-acetic acid, 2-cyclopropylethanoic acid, acetic cyclopropyl acid, pubchem19703, 2-cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 138440
IUPAC-namn 2-cyklopropylättiksyra
LEDER CN1CCN(C)B1N=S=NB1N(C)CCN1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylacetic acid
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 60.0°C to 61.0°C (29.0 mmHg)
Flampunkt 93°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 100.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.