Läs mer
Cyclopropylacetonitrile, 97%
Produktkod. 11358515
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358515 25 g 25g
11342727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11950.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6542-60-5 | C5H7N | 81.118 g/mol
Cyklopropylacetonitril används vid framställning av cyklopropyl-2-acetofenon och cyklopropylacetylklorid. Det fungerar som en organisk mellanprodukt i organisk syntes. Det används också vid framställning av jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopropylacetonitril används vid framställning av cyklopropyl-2-acetofenon och cyklopropylacetylklorid. Det fungerar som en organisk mellanprodukt i organisk syntes. Det används också vid framställning av jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Blandbar med vatten, metylenklorid och
alkoholer.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6542-60-5
Molekylformel C5H7N
Molekylvikt (g/mol) 81.118
MDL-nummer MFCD00041523
InChI-nyckel FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylacetonitrile, cyclopropaneacetonitrile, 2-cyclopropylethanenitrile, cyclopropyl acetonitrile, cyclopropyl-acetonitrile, acmc-20albr, cyanomethyl cyclopropane, ksc352m6t
PubChem CID 643447
IUPAC-namn 2-cyklopropylacetonitril
LEDER C1CC1CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylacetonitrile
Densitet 0.89
Kokpunkt 142°C to 144°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Odör Strong
Brytningsindex 1.4245
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3275
Beilstein 2036964
Löslighetsinformation Miscible with water,methylene chloride and alcohols.
Formel vikt 81.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.