Läs mer
Cyklopropylacetylen, 97 %
Produktkod. 15490248
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490248 25 g 25g
15480248 5 g 5g
15400258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53440.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66,103 g/mol
Cyklopropylacetylen används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklopropylacetylen används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6746-94-7
Molekylformel C5H6
Molekylvikt (g/mol) 66.103
MDL-nummer MFCD02181090
InChI-nyckel NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
PubChem CID 138823
IUPAC-namn etynylcyklopropan
LEDER C#CC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylacetylene
Densitet 0.781
Kokpunkt 51 °C
Flampunkt −17 °C (−1 °F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 66.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.