Läs mer
Cyklopropylacetylen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropylacetylene |
| CAS | 6746-94-7 |
| Molekylformel | C5H6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethynylcyclopropane, Cyclopropylethyne |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2 |
| LEDER | C#CC1CC1 |
| IUPAC-namn | etynylcyklopropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 66.1 |
| Formel vikt | 66.047 |