Läs mer
Cyclopropylamine, 98+%
Produktkod. p-7021490
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11431498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13844.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 765-30-0 | C3H7N | 57.096 g/mol
Cyklopropylamin) används vid framställning av N-[4-(4-fluoro)fenyl-2-aminotiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylaminderivat. Det används också för att framställa Pt(CPA) 2 (bismetyltiometylenpropandioat) och Pt(CPA) 2 (bisetyltiometylenpropandioat) komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopropylamin) används vid framställning av N-[4-(4-fluoro)fenyl-2-aminotiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylaminderivat. Det används också för att framställa Pt(CPA) 2 (bismetyltiometylenpropandioat) och Pt(CPA) 2 (bisetyltiometylenpropandioat) komplex.
Löslighet Blandbar med
vatten, etanol, eter och kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-30-0
Molekylformel C3H7N
Molekylvikt (g/mol) 57.096
MDL-nummer MFCD00001301
InChI-nyckel HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
IUPAC-namn cyklopropanamin
LEDER C1CC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylamine
Smältpunkt -10°C
Densitet 0.824
Kokpunkt 49°C to 50°C
Flampunkt −25°C (−13°F)
Brytningsindex 1.4206
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 741858
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,ether and chloroform.
Formel vikt 57.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.