Läs mer
Cyclopropylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropylamine |
| CAS | 765-30-0 |
| Molekylformel | C3H7N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Aminocyclopropane, Cyclopropanamine, NSC 56127 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2 |
| LEDER | NC1CC1 |
| IUPAC-namn | cyclopropanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 57.09 |
| Formel vikt | 57.0578 |