Läs mer
Cyklopropylboronsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10747105
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10747105 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10747105 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00065DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylboronic acid
CAS 411235-57-9
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C3H7BO2
Linjär formel C3H5B(OH)2
MDL-nummer MFCD04038750
Kvantitet 1 g
Synonym cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
InChI-nyckel WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1CC1
IUPAC-namn cyklopropylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 85.90
PubChem CID 2760897
Formel vikt 85.9
Procent renhet 90%