Läs mer
cyklopropylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672685
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10672685 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10672685 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00010DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylboronic acid pinacol ester
CAS 126689-01-8
CAS Min % 97.0
Densitet 0.9220g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H17BO2
MDL-nummer MFCD05663847
Kvantitet 1 g
Synonym cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
InChI-nyckel XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
IUPAC-namn 2-cyklopropyl-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvikt (g/mol) 168.04
PubChem CID 2758015
Formel vikt 168.04
Procent renhet 97%