Läs mer
Cyklopropylboronsyra pinakolester, 96 %
Produktkod. 11496600
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496600 1 g 1g
11406610 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27642.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 126689-01-8 | C9H17BO2 | 168,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126689-01-8
Molekylformel C9H17BO2
Molekylvikt (g/mol) 168.04
MDL-nummer MFCD05663847
InChI-nyckel XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
PubChem CID 2758015
IUPAC-namn 2-cyklopropyl-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Densitet 0.922
Kokpunkt 146 °C
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3272
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 168.04
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.