Läs mer
Cyklopropylboronsyra, teknik 85%
Produktkod. 11386719
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386719 5 g 5g
11376719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26254.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 411235-57-9 | C3H7BO2 | 85,90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 411235-57-9
Molekylformel C3H7BO2
Molekylvikt (g/mol) 85.90
MDL-nummer MFCD04038750
InChI-nyckel WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
PubChem CID 2760897
IUPAC-namn cyklopropylboronsyra
LEDER OB(O)C1CC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclopropylboronic acid
Smältpunkt 90 °C till 95 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 85.9
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.