Läs mer
Cyklopropylkarboxamidinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11429626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429626 5 g 5g
11419626 1 g 1g
11439626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20185.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
CAS: 57297-29-7 | C4H9ClN2 | 120,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57297-29-7
Molekylformel C4H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 120.58
MDL-nummer MFCD00053010
InChI-nyckel JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboximidamide hydrochloride, cyclopropane-1-carboximidamide hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hydrochloride, cyclopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hcl, cyclopropyl carbamidine hydrochloride, clcyopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropylcarboxamidine hydrochloride, cyclopropyl carbamidine hcl, cyclopropanecarboximidamide, monohydrochloride
PubChem CID 2781916
LEDER [H+].[Cl-].NC(=N)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylcarboxamidine hydrochloride
Smältpunkt 122°C to 123°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4507255
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn vätecyklopropankarboximidamidklorid
Formel vikt 120.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.