Läs mer
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate |
| CAS | 33462-81-6 |
| Molekylformel | C15H15BF4S |
| MDL-nummer | MFCD00011873 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | F[B-](F)(F)F.[S+](C1=CC=CC=C1)(C2CC2)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.15 |
| Procent renhet | 95% |