missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclopropylhydrazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropylhydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 1374652-23-9 |
| Molekylformel | C3H8N2 . 2 HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Hydrazine, cyclopropyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 1-Cyclopropylhydrazine 2HCl, Cyclopropylhydrazine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2.2ClH/c4-5-3-1-2-3;;/h3,5H,1-2,4H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.NNC1CC1 |
| IUPAC-namn | cyclopropylhydrazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.03 |
| Formel vikt | 144.0221 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?