Läs mer
Cyklopropylmagnesiumbromid, 0,5M i MeTHF
Produktkod. 15448037
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448037 100 mL 100ml
15438037 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51158.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145,28 g/mol
Grignard-reagens i grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Grignard-reagens i grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Luft- och fuktkänslig, förvaras åtskilt från luft och vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23719-80-4
Molekylformel C3H5BrMg
Molekylvikt (g/mol) 145.28
MDL-nummer MFCD00672094
InChI-nyckel QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
LEDER Br[Mg]C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylmagnesium bromide
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
IUPAC-namn brom(cyklopropyl)magnesium
Formel vikt 145.28
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.