Läs mer
Cyklopropylmagnesiumbromid, 0,5 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376759
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376759 100 mL 100ml
11366759 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26273.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 23719-80-4 | Molekylformel: C3H5BrMg | Molekylvikt: 145,28 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
Den fungerar ofta som startnäringsblandningen för avhoppsstudier där fermenteringsförhållandena krävde frånvaron av en eller flera essentiella aminosyror. För klassificering av jäst baserad på koloniala egenskaper och cellmorfologi.
Löslighet
Lösligt i vatten (17 mg/ml), (25 °C). Löslig i organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, vatten och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23719-80-4
Molekylformel C3H5BrMg
Molekylvikt (g/mol) 145.28
MDL-nummer MFCD00672094
InChI-nyckel QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
IUPAC-namn magnesium; cyklopropan; bromid
LEDER Br[Mg]C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylmagnesium bromide
Densitet 0.968
Flampunkt −17 °C (1 °F)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Löslighetsinformation Löslig i vatten (17 mg/ml), (25 °C). Löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 145.28
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5 to 0.7M in THF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.