Läs mer
Cyklopropylmagnesiumbromid, 0,5 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10182944 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10182944 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10182944 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397611000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylmagnesium bromide
CAS 23719-80-4, 109-99-9
Färg Färglös eller gul
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C3H5BrMg
Linjär formel C3H5MgBr
MDL-nummer MFCD00672094
Flampunkt −17 °C
Synonym cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
InChI-nyckel QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
LEDER Br[Mg]C1CC1
IUPAC-namn magnesium; cyklopropan; bromid
Molekylvikt (g/mol) 145.28
PubChem CID 11116189
Formel vikt 145.28
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.4 to 0.6M
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 0.968, 0.9680g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.