missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclopropylmethanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropylmethanol-d4 |
| CAS | 91314-18-0 |
| Molekylformel | C4 D4 H4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cyclopropane-2,2,3,3-d4-methanol (7CI), (2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropyl)methanol, Cyclopropylmethanol-d4, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-methyl Alcohol, Cyclopropylmethanol-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4), Cyclopropylmethanol-2',2',3',3'-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(CO)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.13 |
| Formel vikt | 76.083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?