Läs mer
Cyclopropylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropylmethanol |
| CAS | 2516-33-8 |
| Molekylformel | C4H8O |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Cyclopropanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Alcohol, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylcarbinyl Alcohol, NSC 85925 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2 |
| LEDER | OCC1CC1 |
| IUPAC-namn | cyclopropylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vikt | 72.0575 |