Läs mer
Cyclopropylmethyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropylmethyl Bromide |
| CAS | 7051-34-5 |
| Molekylformel | C4H7Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (Bromomethyl)cyclopropane, 1-(Bromomethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Bromide, Cyclopropylcarbinyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| LEDER | C1CC1CBr |
| IUPAC-namn | bromomethylcyclopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 135 |
| Formel vikt | 133.9731 |