missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Cyclopropylmethyl)(prop-2-yn-1-yl)amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Cyclopropylmethyl)(prop-2-yn-1-yl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1423031-80-4 |
| Molekylformel | C7H11N.HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N.ClH/c1-2-5-8-6-7-3-4-7;/h1,7-8H,3-6H2;1H |
| LEDER | Cl.C#CCNCC1CC1 |
| IUPAC-namn | N-(cyclopropylmethyl)prop-2-yn-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.62 |
| Formel vikt | 145.0658 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?