Läs mer
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide, 98+%
Produktkod. 11384474
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384474 25 g 25g
11374474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384474 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01145.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14799-82-7 | C22H22BrP | 397.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14799-82-7
Molekylformel C22H22BrP
Molekylvikt (g/mol) 397.30
MDL-nummer MFCD00051878
InChI-nyckel WFQSHRSBITUSIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropylmethyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropylmethyl triphenyl phosphanium bromide, cyclopropylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, cyclopropylmethyl triphenyl-, bromide, cyclopropylmethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-1cg9v, cyclopropylmethyltriphenylphosphonium bromide, cyclopropylmethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, cyclopropylmethyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 3084208
IUPAC-namn cyklopropylmetyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C(C1CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 178°C to 182°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4068302
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 397.29
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.