Läs mer
Cyklopropylmetyleisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10457822
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10457822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10697734 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10457822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S10467DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6068-90-2
Molekylformel C5H7NS
Molekylvikt (g/mol) 113.178
MDL-nummer MFCD00052446
InChI-nyckel YRJONJBJAYHHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylmethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclopropane, cyclopropylmethylisothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanatomethyl, cyclopropylmethanisothiocyanate
PubChem CID 2795403
IUPAC-namn isotiocyanatometylcyklopropan
LEDER C1CC1CN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropylmethyleisothiocyanate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C3H5CH2NCS
Kvantitet 1 g
Formel vikt 113.18
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopropylmethyl isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.