Läs mer
Cyklopropyltripfenylfosfoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11466127
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466127 100 g 100g
11446127 5 g 5g
11456127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25102.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 14114-05-7 | C21H20BrP | 383,27 g/mol
Den används för elektrolytisk polarisering av Zn, har potentiell antitumöraktivitet, reaktant för syntes av cykloporpylidenmetylaryletynyner, ketohalider för sekventiell azidering och intramolekylära Schmidt-reaktioner, en reaktant för hydroalkynylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används för elektrolytisk polarisering av
Zn, har potentiell antitumöraktivitet, reaktant för syntes av cykloporpylidenmetylaryletynyner, ketohalider för sekventiell azidering och intramolekylära Schmidt-reaktioner, en reaktant för hydroalkynylering.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14114-05-7
Molekylformel C21H20BrP
Molekylvikt (g/mol) 383.27
MDL-nummer MFCD00011872
InChI-nyckel XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopropyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, cyclopropyltriphenyl-, bromide, cyclopropyltriphenylphosphanium bromide, cyclopropyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-209cls, cyclopropyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopropyl triphenylphosphonium bromide, cyclopropyl-triphenylphosphonium bromide, cyclopropyltriphenyl-phosphonium bromide, triphenyl-cyclopropylphosphonium bromide
PubChem CID 2723931
IUPAC-namn cyklopropyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C1CC1[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 183 °C till 186 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 6413483
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 383.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.