Läs mer
Cycloserine Diketopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cycloserine Diketopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N4O4/c7-13-1-3-5(11)10-4(2-14-8)6(12)9-3/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,12)(H,10,11) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 204.0859 |
| Frakt skick | Room Temperature |