missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cycloserine Diketopiperazine, TRC

Produktkod. 30364312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364312 250 mg
30353477 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC988810250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1204-99-5
Molekylformel C6H12N4O4
Molekylvikt (g/mol) 204.18
Synonym 3,6-Bis[(aminooxy)methyl]-2,5-piperazinedione, 2,5-Bis(aminohydroxymethyl)-2,6- diketopiperazine, 2,5-Bis(aminooxymethyl)-3,6-dioxopiperazine, Cycloserine Diketopiperazine, NSC 119130
IUPAC-namn 3,6-bis(aminooxymethyl)piperazine-2,5-dione
LEDER C(C1C(=O)NC(C(=O)N1)CON)ON

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cycloserine Diketopiperazine
InChI formel InChI=1S/C6H12N4O4/c7-13-1-3-5(11)10-4(2-14-8)6(12)9-3/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,12)(H,10,11)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.0859
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.