Läs mer
Cykloserin, LoGiCal
Produktkod. 30463206
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463206 10 mg
1 options
Produktkod. 30463206 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3028.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Cykloserin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloserine
CAS 68-41-7
Analyt- eller komponentnamn Cycloserine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C3 H6 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4 R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8 CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone
InChI formel InChI=1 S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
LEDER N[C@@H]1 CONC1=O
IUPAC-namn (4 R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-one
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 102,0429 g/mol