Läs mer
Cykloserin, Mikromol™
Produktkod. 17968154
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17968154 250 mg
1 options
Produktkod. 17968154 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3028.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cykloserin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloserine
CAS 68-41-7
Analyt- eller komponentnamn Cycloserine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C3 H6 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (+)-Cycloserine, (4R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-(+)-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-Cycloserine, Closerin, Closina, Cyclo-D-serine, Cyclorin, D-4-Amino-3-isoxazolidinone, D-4-Amino-3-isoxazolidone, D-CS, D-Cycloserine, Farmiserina, Micoserina, Miroseryn, NSC 154851, NSC 76029, Novoserin, Orientomycin, Oxamycin, PA 94, Seromycin, Tisomycin, Wasserina, d-4-Amino-3-isoxazolidinone, alpha-Cycloserine
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
LEDER N[C@@H]1CONC1=O
IUPAC-namn (4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 102,0429 g/mol