Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cyklosporin A, 98 %
Produktkod. 15505286 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15505286 1 g 1g
15515286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15505286 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 457970010
Request Bulk or Custom Format
Edge
Cyklosporin A, 98 %, CAS # 59865-13-3, är en förening som uppvisar immunsuppressiva, svampdödande, antireumatiska och dermatologiska aktiviteter. Det är också en kalcineurin- och enzymhämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Cyklosporin A är en opolär cyklisk oligopeptid som produceras av svampen Tolypocladium inflatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59865-13-3
Molekylformel C62H111N11O12
Molekylvikt (g/mol) 1202.64
MDL-nummer MFCD00274558
InChI-nyckel PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N
PubChem CID 132274082
LEDER CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclosporin A
Typ Cyclosporin A
Smältpunkt 146.0°C to 151.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg)
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 30-etyl-33-[(4E)-1-hydroxi-2-metylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonametyl-6,9,18,24-tetrakis(2-metylpropyl) )-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyklotritriakontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undekon
Formel vikt 1202.61
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclosporin A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclosporin A
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.