Läs mer
MedChemExpress Cyclosporin A-Derivative 1 Free base
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.29% |
| CAS | 286852-20-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1276.69 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |