Läs mer
MedChemExpress Cyclosporin A-Derivative 2
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 156047-45-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1149.51 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |