Läs mer
Cyclosporin A, MedChemExpress
Beskrivning
Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclosporin A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 59865-13-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C62H111N11O12 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cyclosporine A Ciclosporin A CsA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (51.97 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (41.58 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |