Läs mer
Tocris Bioscience™ Cyclosporin A
Produktkod. 18762494
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18762494 100 mg
1 options
Produktkod. 18762494 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1101/100
Calcineurin inhibitor
Immunosuppressant; inhibits phosphatase activity of calcineurin (IC50 = 5 nM). Also inhibits formation and opening of the mitochondrial permeability transition pore (MPTP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclosporin A
CAS 59865-13-3
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C62H111N11O12
Formel vikt 1202.63
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 1202.64