Läs mer
Cyclosporin AM 1 (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclosporin AM 1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C62H111N11O13/c1-24-43-58(82)67(17)33-48(75)68(18)44(29-34(2)3)55(79)66-49(38(10)11)61(85)69(19)45(30-35(4)5)54(78)63-41(15)53(77)64-42(16)57(81)70(20)46(31-36(6)7)59(83)71(21)47(32-37(8)9)60(84)72(22)50(39(12)13)62(86)73(23)51(56(80)65-43)52(76)40(14)27-25-26-28-74/h25-26,34-47,49-52,74,76H,24,27-33H2,1-23H3,(H,63,78)(H,64,77)(H,65,80)(H,66,79)/b26-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1 |
| Formel vikt | 1217.8363 |