Läs mer
Cyclosporin AM 4N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclosporin AM 4N |
| CAS | 89270-23-5 |
| Molekylformel | C61H109N11O12 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 9-L-Leucinecyclosporin A, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane Cyclic Peptide Deriv., AM 4N, Cyclosporin A Metabolite 21, M 21, OL 21, [Leu4]cyclosporin |
| InChI formel | InChI=1S/C61H109N11O12/c1-24-26-27-39(15)51(74)50-55(78)65-42(25-2)57(80)67(18)32-47(73)64-43(28-33(3)4)53(76)66-48(37(11)12)60(83)68(19)44(29-34(5)6)54(77)62-40(16)52(75)63-41(17)56(79)69(20)45(30-35(7)8)58(81)70(21)46(31-36(9)10)59(82)71(22)49(38(13)14)61(84)72(50)23/h24,26,33-46,48-51,74H,25,27-32H2,1-23H3,(H,62,77)(H,63,75)(H,64,73)(H,65,78)(H,66,76)/b26-24-/t39?,40?,41?,42-,43-,44-,45-,46-,48-,49-,50-,51+/m0/s1 |
| LEDER | O=C([C@@H](N(C(C(C)NC(C(C)NC([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@@H](NC([C@@H](NC(CN(C([C@H](CC)NC([C@](N(C([C@H](C(C)C)N(C)C1=O)=O)C)([H])[C@@H](C(C)C/C=C\C)O)=O)=O)C)=O)CC(C)C)=O)C(C)C)=O)=O)=O)=O)C)CC(C)C)N([C@H]1CC(C)C)C |
| IUPAC-namn | (3S,6S,9S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-etyl-33-[(Z,1R)-1-hydroxy-2-metylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,28-oktametyl-6,9,18,24-tetrakis(2-metylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyklotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone |
| Molekylvikt (g/mol) | 1188.58 |
| Formel vikt | 1187.8257 |