Läs mer
Cyklosporin C, TRC
Produktkod. 30133571
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133571 50 mg
30003361 10 mg
30006028 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98890550MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59787-61-0
Molekylformel C62 H111 N11 O13
Molekylvikt (g/mol) 1218.61
Synonym Ciclosporin C, 7-L-Threonine-cyclosporin A, Cyclosporin C, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-threonyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
IUPAC-namn (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-[(1R)-1-hydroxyetyl]-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-metylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-metylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
LEDER C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclosporin C
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C62H111N11O13/c1-25-26-27-39(14)52(76)51-56(80)66-49(42(17)74)60(84)67(18)32-47(75)68(19)43(28-33(2)3)55(79)65-48(37(10)11)61(85)69(20)44(29-34(4)5)54(78)63-40(15)53(77)64-41(16)57(81)70(21)45(30-35(6)7)58(82)71(22)46(31-36(8)9)59(83)72(23)50(38(12)13)62(86)73(51)24/h25-26,33-46,48-52,74,76H,27-32H2,1-24H3,(H,63,78)(H,64,77)(H,65,79)(H,66,80)/b26-25+/t39-,40+,41-,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Formel vikt 1217.8363