missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclosporin D, TRC

Produktkod. 30359880
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359880 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359880 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98891050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclosporin D
CAS 63775-96-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C63 H113 N11 O12
Kvantitet 50 mg
Synonym Ciclosporin D, 7-L-Valine-cyclosporin A, Cyclosporin D, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-valyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl], Cyclosporine D
InChI formel InChI=1S/C63H113N11O12/c1-26-27-28-41(16)53(76)52-57(80)67-49(38(10)11)61(84)68(19)33-48(75)69(20)44(29-34(2)3)56(79)66-50(39(12)13)62(85)70(21)45(30-35(4)5)55(78)64-42(17)54(77)65-43(18)58(81)71(22)46(31-36(6)7)59(82)72(23)47(32-37(8)9)60(83)73(24)51(40(14)15)63(86)74(52)25/h26-27,34-47,49-53,76H,28-33H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)(H,67,80)/b27-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52+,53-/m1/s1
LEDER C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21,30-tri(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
Molekylvikt (g/mol) 1216.64
Formel vikt 1215.857
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.