Läs mer
Tocris Bioscience™ Cyclosporin H
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18799206
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
18799206 5 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18799206 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6982/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4365.00 SEK
    4128.60 SEK / 5mg
    Save 236.40 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Enhances lentiviral transduction
Cyclosporin H is a viral transduction enhancer. Increases lentiviral transduction up to 10-fold in human cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs). Displays an additive effect when combined with rapamycin (Cat. No. 1292) or prostaglandin E2 (Cat. No. 2296). Lacks immunosuppressant activity of cyclosporin A (Cat. No. 1101).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(N-Methyl-D-valine)cyclosporin A
CAS 83602-39-5
Kvantitet 5 mg
Mål Viral Transduction Enhancers
Molekylformel C62H111N11O12
Renhet 97%